Merck
1.08510
SAFC
Vanillin
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
医薬品製造
別名:
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
204-465-2
認証
BP
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
0.0029 hPa ( 25 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
自己発火温度
>400 °C
テクニック
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
80-83.5 °C
転移温度
flash point 160 °C
溶解性
9 g/L
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Vanillin is a commonly used ingredient in food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, vanillin has been used primarily as flavor enhancer for oral dosage forms.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1085101000:
1085109025:
1085109028:
1085101000BWT:
1085100000:
試験成績書(COA)