Merck
1.07071
SAFC
ネオテーム
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
医薬品製造
別名:
N-[N-(3,3-ジメチルブチル)-L-α-アスパルチル]-L-フェニルアラニン 1-メチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30N2O5
CAS番号:
分子量:
378.46
Beilstein:
8352678
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
GMP
Halal
Kosher
品質水準
認証
NF
詳細
GMO free
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
fine powder
mp
80-83 °C
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCC(C)(C)C
InChI
1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
InChI Key
HLIAVLHNDJUHFG-HOTGVXAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As a high-intensity sweetener with an excellent stability and a clean, sugar-like taste profile, neotame is your ideal tool for taste optimization. Due to its exceptional sweetness with a factor 8,000 to 13,000 greater than sucrose and 40-60 greater than aspartame, it is efficient in use and costs.
Neotame is part of our Emprove® Program and offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. The product withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
From orally disintegrating tablets (ODTs), effervescent tablets to syrups and oral films – neotame can be applied to a wide range of pharmaceutical products and enables safe and heat-stable formulations.
特徴および利点
  • Excellent sugar-like taste profiles
  • Masking bitter aftertaste and medical off-notes with ease
  • High sweetness potency offers improved cost-efficiency
  • Enhanced stability
  • Non-cariogenic and suitable for diabetics and patients with phenylketonuria
包装
1070711000 / 1 kg / Polyethylene bottle
1070710250 / 250 g / Polyethylene bottle
1070710001 / 3 x 10 g / PE bottles (in cardboard box)
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1070711000BWT:
CO1E1070711000:
1070710250BWT:
1070710010:
1070719020:
1070719020BWT:
1070710000:
CO1E1070710250:
1070710001:
1070711000:
CO1I1070710250:
1070710250:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
関連コンテンツ
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.