Merck
1.08440
Supelco
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
別名:
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2-Trifluorotrichloroethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-936-1
アッセイ:
≥99.8% (GC)
bp:
47.6 °C/1013 hPa
蒸気圧:
360 hPa ( 20 °C)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
360 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
680 °C
有効性
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002% Iodine reducing matter (as HCHO)
≤0.0005% Free acid (as HCl)
≤0.005% Water
≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% Chloroform (GC)
≤0.01% Dichloromethane (GC)
≤3050-2900 cm⁻¹)) ≤ 5 ppm squalene
APHA: ≤10
bp
47.6 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
転移温度
flash point 195 °C
溶解性
0.17 g/L
密度
1.58 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
InChI Key
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
詳細
分析用 エンシュア Reag. Ph Eur
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
195 °C