Merck
1.08432
SAFC
尿素
crystalline, EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, USP
医薬品製造
別名:
カルバミド, カルボニルジアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH2
CAS番号:
分子量:
60.06
Beilstein:
635724
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-315-5
製品1.08432は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
GMO free
GMP
Halal
Kosher
認証
BP
Ph. Eur.
USP
製品種目
EMPROVE® API
フォーム
crystalline
不純物
low in endotoxins
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
その他の活性
Aflatoxin free
保管温度
2-25°C
SMILES記法
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
タンパク質の変性剤として、また不溶性タンパク質や変性タンパク質に対する穏やかな可溶化剤として用いられています。6 M塩酸グアニジンですでに変性された封入体などのサンプルからタンパク質を復元する用途に適しています。変性タンパク質を天然型または活性型にリフォールディングさせる際に、塩酸グアニジンやジチオスレイトール(DTT)とともに使用することができます。
Urea as an active pharmaceutical ingedient is used mainly in dermatology for cremes and ointments and for ophthalmic applications. Urea crystalline Emprove® API is manufactured under ICH Q7. A CEP and an US-DMF is available.
包装
1.08432.0001 // 3x 1kg // PE bottle
1.08432.1000 // 1kg // PE bottle
1.08432.5000 // 5kg // PE bottle
1.08432.9029 // 25 kg //Double PE bag
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1084325000:
1084329029BWT:
1084329029:
1084320000:
1084320001:
1084321000:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Elemental Impurities Information
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
API Information Package
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。