認証
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
1.3 hPa ( 865 °C)
製品種目
EMPROVE® API
フォーム
solid
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C
mp
801 °C (lit.)
溶解性
358 g/L
かさ密度
1140 kg/m3
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1064449029BWT:
MX11064441000:
1064449028:
1064441000:
1064449029:
1064440002:
1064448889:
1064441000BWT:
1064440000:
1064440001:
試験成績書(COA)