アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
70-75 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(CC(OC)OC)OC
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
57 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
108383-5ML:
108383-BULK:
108383-VAR:
108383-100ML:
108383-4L:
108383-500ML:
試験成績書(COA)