Merck
1.06336
Supelco
Sodium dichromate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Sodium dichromate dihydrate, Sodium bichromate, Sodium pyrochromate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cr2Na2O7 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
298.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
234-190-3
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.5-100.5% (iodometric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.5-100.5% (iodometric)
フォーム
solid
有効性
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
356.7 °C (anhydrous substance)
密度
2.35 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[Cr](=O)(=O)=O.[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
InChI Key
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (iodometric): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3