Merck
1.04971
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(III)
EMPLURA®
別名:
Potassium hexacyanoferrate(III), Potassium ferricyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K3[Fe(CN)6]
CAS番号:
分子量:
329.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
237-323-3
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (iodometric)
形状
solid
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
464 g/L
密度
1.85 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900‑1000 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.15%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI Key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.15 %
Hexacyanoferrate (II) (Fe(CN)6)⁴⁻): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2