Merck
P3289
Sigma-Aldrich
ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム 三水和物
ACS reagent, 98.5-102.0%
別名:
フェロシアン化カリウム, 黄血塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,680
100 G
¥7,900
500 G
¥12,000
¥5,680
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,680
100 G
¥7,900
500 G
¥12,000
About This Item
化学式:
K4Fe(CN)6 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
422.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥5,680
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
アッセイ
98.5-102.0%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
mp
70 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): passes test (limit about 0.01%)
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
InChI Key
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フェロシアン化カリウムとして一般に知られているヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム 三水和物は、固結防止剤として広く使用されています。その細胞毒性および遺伝毒性効果が評価されています。超疎水性表面上のヘキサシアノ鉄酸カリウム水溶液の液滴中において、化学ガーデンの成長が報告されています。リン酸溶液中で軟鋼が腐食することに対し、フェロシアン化カリウムが抑制効果を示すことが調査されています。[1]
アプリケーション
ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム 三水和物は以下のプロセスに使用することができます:
  • Carrez I溶液の調製[2]
  • 金ナノ粒子(AuNP)ベースの比色法によるメラミン検出用のミルクサンプルの調製[3]
  • 電気化学試験用の酸化還元対溶液であるフェロシアニド/フェリシアニド反応の調製[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3289-BULK:
P3289-100G:4548173950709
P3289-5G:4548173950723
P3289-500G:4548173950716
P3289-6X500G:
P3289-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mixing with herringbone-inspired microstructures: overcoming the diffusion limit in co-laminar microfluidic devices.
Marschewski J, et al.
Lab on a chip, 15(8), 1923-1933 (2015)
Studies on the inhibitive effect of potassium ferrocyanide on the corrosion of steel in phosphoric acid.
Hmamou DB, et al.
Research on Chemical Intermediates, 39(8), 3475-3485 (2013)
Factors influencing acrylamide formation in rye, wheat and spelt breads.
Przygodzka M, et al.
Journal of Cereal Science, 65, 96-102 (2015)
Thorsten Litzenburger et al.
Clinical science (London, England : 1979), 134(7), 921-939 (2020-04-03)
Maternal obesity determines obesity and metabolic diseases in the offspring. The white adipose tissue (WAT) orchestrates metabolic pathways, and its dysfunction contributes to metabolic disorders in a sex-dependent manner. Here, we tested if sex differences influence the molecular mechanisms of
Pierre Osteil et al.
Development (Cambridge, England), 146(7) (2019-03-21)
During embryogenesis, the stringent regulation of Wnt activity is crucial for the morphogenesis of the head and brain. The loss of function of the Wnt inhibitor Dkk1 results in elevated Wnt activity, loss of ectoderm lineage attributes from the anterior
資料
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. which potassium ferrocyanide (K4Fe(CN)6.3H2O) in your listing is suitable for perls stain in histology
    1 回答
    1. There is no PERLS stain testing performed on this product and a Biological Stain Commission-qualified Ferrocyanide product is not available. There is no reason to suspect that the P3289 would not be suitable at a minimum purity of 98.5 %. However, the Reagent Plus product option, P9387, is the starting material used in our HT20 Iron Stain kit. This product may be the best option. In addition, the HT20 Iron Stain kit is also suitable for PERLS staining. Please see the links below to review each of these products:
      HT20 Iron Stain kit
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/ht20
      P9387, Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, Reagent Plus
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/p9387