スキップする
60299
ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム
BioUltra, ≥99.0% (RT)
別名:
フェリシアン化カリウム, 赤血塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 g
在庫from市川市大町368
¥10,900
この商品について
化学式:
K3Fe(CN)6
CAS番号:
分子量:
329.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171602
EC Number:
237-323-3
MDL number:
Assay:
≥99.0% (RT)
Grade:
reagent grade
Form:
crystals
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow
¥10,900
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (RT)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
6-9 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
no transmittance (UV) in H2O at 1 M
SMILES string
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium hexacyanoferrate(III) (red prussiate) may be used as an electron acceptor in detection systems such as flow injection chemiluminescence and laser-induced fluorescence.
Other Notes
電子受容体であり、電子伝達の関与する系(例:NADH-シトクロムb5レダクタ-ゼ)[1][2]や複合体Iの分析[3]に用いられます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1.049711.0497124-4540
form
crystals
form
solid
form
solid
form
crystalline
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99.0% (iodometric)
assay
≥99.0% (iodometric)
assay
≥98.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow
solubility
464 g/L
solubility
464 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
SAJ first grade
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
form
crystals
form
solid
form
solid
form
crystalline
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99.0% (iodometric)
assay
≥99.0% (iodometric)
assay
≥98.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow
solubility
464 g/L
solubility
464 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
SAJ first grade
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
supp_hazards
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
60299-500G-F: + 60299-VAR-F: + 60299-100G-F:4548174012307 + 60299-BULK-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)