Merck
1.04738
SAFC
Invertin MERCK
humectant for confectionery E 1103
医薬品製造
別名:
Humectants for confectionery
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
E番号:
E1103
EC Index Number:
232-615-7
品質水準
形状
liquid
pH
5.2-5.6 (20 °C in H2O)
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Invertin MERCK humectant for confectionery E 1103 is used as a food additive.
法的情報
INVERTIN MERCK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1047381000:
1047389020:
1.04738.2500A:
1047380000:
1047389999:
1047382500:
1047389010:
試験成績書(COA)