安全性情報
1.00255
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
redox indicator
別名:
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, 4-Anilinobenzene sulfonic acid barium salt, Barium diphenylaminesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20BaN2O6S2
CAS番号:
分子量:
633.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
228-278-0
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品名
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, redox indicator
品質水準
フォーム
solid
テクニック
titration: suitable
損失
≤5% loss on drying, 105°C
pH
5.9 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
300 °C
溶解性
water: soluble at 20 °C
かさ密度
220 kg/m3
λmax
290-295 nm in water
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ba+2].[S](=O)(=O)([O-])c3ccc(cc3)Nc4ccccc4.[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI Key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 290 - 295 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.001 %; water; calculated on dried substance): 600 - 700
Loss on Drying (105 °C): ≤ 5 %
Suitability as redox indicator: passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1