Merck
1.04333
Supelco
Isohexane
≥95.0% (C₆H₁₄-isomeres, GC) or analysis EMSURE®
別名:
Isohexane, 2-Methyl pentane, iso-Hexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
295-570-2
NACRES:
NA.21
bp:
53-63 °C/1013 hPa
製品名
Isohexane, for analysis EMSURE®
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気圧
160-190 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
260 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.0001% Thiophene
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
≤5% n-Hexane (GC)
蒸発残留物質
≤10 mg/L
動粘度
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
転移温度
flash point -21 °C
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
関連事項
Discover EMSURE - to be more than sure!
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-5.8 °F
引火点(℃)
-21 °C
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8