Merck
1.04122
Sigma-Aldrich
メチレンブルー 三水和物
別名:
Methylene Blue trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClN3S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
373.90
Beilstein:
3599847
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116130
形状
solid
品質水準
有効性
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
組成
Dye, ≥82% spectrophotometric assay
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
溶解性
50 g/L
密度
1.757 g/cm3 at 22 °C
かさ密度
400‑600 kg/m3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Methylene blue (C.I. 52015) for microscopy Certistain® is a dry dye that is used in bacteriology for an overview stain and as counterstaining for Ziehl-Neelsen method in sample material of human origin. Bacteria appear blue. The dye has a further important application in hematology: Methylene blue and eosin are the main components of many staining solutions and dye mixtures. As a CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications.
アプリケーション
for microscopy Certistain®
アナリシスノート
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 82 %
Identity
- Chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 660 - 665 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2250 - 2750
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): 10 - 15 %
Suitability for microscopy: passes test
法的情報
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2