Merck
1.01714
Supelco
Barium carbonate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Barium carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CBaO3
CAS番号:
分子量:
197.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
208-167-3
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-101.0% (BaCO3 basis, complexometric)
形状
solid
有効性
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.002 meq/g Total of alkali (water soluble)
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
≤0.015% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
7-8 (16 °C, 0.016 g/L in H2O)
mp
>1450 °C (decomposition)
溶解性
0.02 g/L
密度
4.43 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
350 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.3%
heavy metals: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric, BaCO₃): 99.0 - 101.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.015 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulphide (S): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Sr (Strontium): ≤ 0.3 %
Total of alkali (water soluble): ≤ 0.002 meq/g
Oxidizing Substances (as NO₃): ≤ 0.005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1