グレード
JIS special grade
蒸気密度
3.6 (vs air)
蒸気圧
<0.98 atm ( 100 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
689 °F
expl. lim.
10.6 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 105 g/L)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI Key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver,Blood
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
273.2 °F
引火点(℃)
134 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-2660-2-25G-J:
07-2660-5-500ML-J:
試験成績書(COA)