Merck
1.00929
Supelco
ジエチルエーテル
≥99.9% (GC), contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
product name
ジエチルエーテル,
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
587 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
320 °F
有効性
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
含みます
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
不純物
≤0.00003% Peroxide (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
蒸発残留物質
≤10 mg/L
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
転移温度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SeccoSolv ready-to-use dried solvents fulfill even the most stringent requirements. They are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency. To protect the quality of these products even better from potential contaminants, our new SeccoSept septum seal cap provides multiple layers of protection to keep solvents in flawless condition before, during, and after removal.
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.005 %
Ethanol (GC): ≤ 0.02 %
Methanol (GC): ≤ 0.02 %
Aldehydes (as CH₃CHO): ≤ 0.001 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.001 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.00003 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1009290500:
1009291001:
1009291000:
1009290161:
1009290000:
1.00929-901:
試験成績書(COA)