The average particle size is not determined for this product. However, the maximum particle size is 150 µm.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99.98% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
密度
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
特徴および利点
- 化学的に安定
- 無毒
- 光腐食に対する高い安定性
- さらなる官能基化が簡単
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204757-25G:4548173930497
204757-BULK:
204757-125G:4548173930480
204757-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2は、電子工学的には広いバンドギャップ半導体とメモリスタ特性を示し、光学的には高い不透明性と紫外吸収性を示します。
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。