09-078
Anti-EHMT1/GLP1 Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
G9a like protein, H3-K9-HMTase, Histone H3-K9 methyltransferase, Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific, EC 2.1.1.43, euchromatic histone methyltransferase 1, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1, Eu-HMTase1, FLJ12879 1, FP1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EHMT1(79813)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス
ヒストン
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
09-078:
試験成績書(COA)