Merck
SAB4200685
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗グルカゴン マウス宿主抗体
clone K79bB10, purified from hybridoma cell culture
別名:
GCG, GLP1, GLP2, GRPP, 抗グルカゴン抗体、マウスモノクローナル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥27,800
100 μL
¥102,000
¥27,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥27,800
100 μL
¥102,000
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.41
¥27,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
K79bB10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
cat, rabbit, mouse, guinea pig, rat, dog, porcine, zebrafish, human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat−retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Rat pancreas sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
radioimmunoassay: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
cat ... Gcg(101097825)
dog ... Gcg(403571)
guinea pig ... Gcg(100135526)
human ... GCG(2641)
mouse ... Gcg(14526)
pig ... Gcg(397595)
rabbit ... Gcg(100341777)
rat ... Gcg(24952)
詳細
グルカゴンは、膵臓内のランゲルハンス島のα-細胞で産生されるホルモンペプチドです。グルカゴンの活性型は、プレプログルカゴン(GCG)の切断に由来します。さらなる切断ペプチドは、オキシントモジュリンおよびグルカゴン様ペプチド-1(GLP1)です。
免疫原
重合ブタグルカゴン
アプリケーション
モノクローナル抗グルカゴンマウス宿主抗体は、免疫蛍光染色に使用されています。本製品は、免疫組織化学的検査や放射性免疫アッセイ(RIA)などいくつかの免疫化学的技術に使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
膵臓グルカゴンの生物学的活性には、グリコーゲン分解、脂肪分解、糖新生およびケトン生成があります。グルカゴンには、正常血糖の維持においてインスリンに対する拮抗作用があり、GLP1により抑制されます。そのため、グルカゴンのアップレギュレーションは血糖値の上昇につながります。グルカゴン特異的抗体は、免疫組織化学的技術を適用したランゲルハンス島α 細胞、グルカゴン産生腫瘍および腫瘍のマーカーとして、ならびにホルモン定量化の分析ツールとして役立つものと考えられます。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
法的情報
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200685-VAR:
SAB4200685-100UL:
SAB4200685-25UL:
SAB4200685-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pancreatic regulation of glucose homeostasis
Roder PV, et al.
Experimental & Molecular Medicine, 48(3), e219-e219 (2016)
Metabolic regulation of GLP-1 and PC1/3 in pancreatic
Sancho V, et al.
Testing, 12 (2017)
Qingsheng Liu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 33(39), e2102852-e2102852 (2021-08-08)
Encapsulation of insulin-producing cells is a promising strategy for treatment of type 1 diabetes. However, engineering an encapsulation device that is both safe (i.e., no cell escape and no breakage) and functional (i.e., low foreign-body response (FBR) and high mass
An In Vivo Zebrafish Model for Interrogating ROS-Mediated Pancreatic
Kulkarni AA, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018 (2018)
Abhishek A Kulkarni et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2018, 1324739-1324739 (2018-05-23)
It is well known that a chronic state of elevated reactive oxygen species (ROS) in pancreatic β-cells impairs their ability to release insulin in response to elevated plasma glucose. Moreover, at its extreme, unmitigated ROS drives regulated cell death. This