安全性情報
07-832
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FAK (Tyr861) Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Focal Adhesion Kinase, pp125FAK, FADK1, PTK2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
chicken, human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr861)
遺伝子情報
human ... PTK2(5747)
特異性
Predicted to cross-react with rat based on sequence homology (100%), but have not been tested.
Recognizes phosphorylated FAK (Tyr861)
免疫原
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, rat, chicken, and frog phospho-FAK (Tyr861)
アプリケーション
Detect phospho-FAK (Tyr861) using this Anti-phospho-FAK (Tyr861) Antibody validated for use in WB & IC.
ターゲットの説明
125 kDa
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
07-832:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Focal adhesion kinase signaling controls cyclic tensile strain enhanced collagen I-induced osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells.
Donald F Ward,William A Williams,Nicole E Schapiro,Genevieve L Weber,Samuel R Christy et al.
Molecular & Cellular Biomechanics : Mcb null