SAB4504403
Anti-phospho-FAK (pTyr397) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
サイズを選択してください
¥80,700
サイズを選択してください
About This Item
¥80,700
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 119 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr397)
遺伝子情報
human ... PTK2(5747)
詳細
免疫原
Immunogen Range: 364-413
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504403-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ