安全性情報
07-684
Sigma-Aldrich
Anti-ZONAB Antibody
serum, Upstate®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
canine, monkey, human, mouse, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
ZONAB
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 287-304 of canine ZO-1 associated nucleic acid-binding protein (ZONAB)
アプリケーション
Research Category
エピジェネティクス及び核内機能分子
Research Sub Category
転写因子
Anti-ZONAB Antibody detects level of ZONAB & has been published & validated for use in WB.
品質
Routinely evaluated by immunoblot.
ターゲットの説明
60kDa
物理的形状
Serum
保管および安定性
2 years at -20°C from date of shipment
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-684:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paul Frankel et al.
The EMBO journal, 24(1), 54-62 (2004-12-14)
Ral proteins are members of the Ras superfamily of small GTPases and are involved in signalling pathways for actin cytoskeleton remodelling, cell cycle control, cellular transformation and vesicle transport. To identify novel RalA effector proteins, we used the reverse Ras