安全性情報
07-507
Sigma-Aldrich
抗リン酸化BMK1/Erk5(Thr218/Tyr220)抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-Anti-BMK1, Anti-Anti-ERK4, Anti-Anti-ERK5, Anti-Anti-PRKM7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, mouse, bovine, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr218/pTyr220)
遺伝子情報
bovine ... Mapk7(537703)
human ... MAPK7(5598)
mouse ... Mapk7(23939)
rat ... Mapk7(114509)
特異性
抗リン酸化BMK1/Erk5(Thr218/Tyr220)を認識します。
免疫原
ヒトBMK1/Erk5のアミノ酸213~224に対応するKLH結合の合成ペプチド
アプリケーション
ペプチド阻害分析
HeLa細胞ライセート、HeLa細胞ライセート+非リン酸化タンパク質、およびHeLa細胞ライセート+リン酸化ペプチドにおいて、希釈倍率1:1,000(1µg/mL)の抗リン酸化BMK 1/ERK5(Thr218/Tyr220)抗体(カタログ番号:07-507)で探索されました。HRP標識したロバ抗ウサギIgG二次抗体と化学発光検出システムを用いてタンパク質を可視化しました。
矢印はHeLa細胞ライセートおよびHeLa細胞ライセート+非リン酸化ペプチドにおけるBMK1/ERK5(約115 kDa)を示しています。HeLa細胞溶解液+リン酸化ペプチドにはバンドは存在せず、本抗体によるペプチド阻害が成功したことを示しています。
抗リン酸化BMK1/Erk5(Thr218/Tyr220)抗体は、リン酸化BMK1/Erk5(Thr218/Tyr220)の検出において、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
MAPキナーゼ
品質
HeLa細胞ライセートでウェスタンブロッティング/ペプチド阻害分析により評価されています。
ウェスタンブロッティング: 希釈倍率1:1,000で使用、HeLa細胞ライセート中のリン酸化BMK1/Erk5(Thr218/Tyr220)を検出できます。
ターゲットの説明
110~115kDa
物理的形状
アフィニティー精製済み免疫グロブリン、0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から1年間保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ソルビトール処理済みHeLa細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-507:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shan Jiang et al.
BioMed research international, 2017, 6895730-6895730 (2017-05-26)
Background. The aim of this study was to assess the effects of low concentrations of H2O2 on angiogenesis of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) in vitro and explore the underlying mechanisms. Methods. HUVECs were cultured and stimulated with different
Zeynep Madak-Erdogan et al.
Molecular cancer research : MCR, 12(5), 714-727 (2014-02-08)
Cancer cell motility and invasiveness are fundamental characteristics of the malignant phenotype and are regulated through diverse signaling networks involving kinases and transcription factors. This study establishes an estrogen receptor (ERα)/MAPK (ERK5)/cofilin (CFL1) network that specifies the degree of breast
Cathleen R Carlin et al.
Molecular biology of the cell, 34(12), ar116-ar116 (2023-08-30)
The polarized distribution of membrane proteins into apical and basolateral domains provides the basis for specialized functions of epithelial tissues. The EGF receptor (EGFR) plays important roles in embryonic development, adult-epithelial tissue homeostasis, and growth and survival of many carcinomas.
G Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 270(21), 12665-12669 (1995-05-26)
We have identified two components of a new protein kinase signaling cascade, MAPK/ERK kinase 5 (MEK5) and extracellular signal-regulated kinase 5 (ERK5). The MEK5 cDNA was isolated by degenerate PCR and encodes a 444-amino acid protein, which has approximately 40%
Kazuhiro Nakamura et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 661, 91-106 (2010-09-03)
Extracellular signal-regulated kinase 5 (ERK5) is also known as big MAPK (BMK1) or MAPK7. ERK5 is 115 kDa in mass and therefore larger than the other MAPKs such as ERK1/2, JNK, and p38. Like other MAPKs, ERK5 is ubiquitously expressed