安全性情報
07-452
Sigma-Aldrich
抗ジメチルヒストンH3(Lys27)抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
H3K27me2, Histone H3 (di methyl K27)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
cell based assay: suitable
dot blot: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
dimethylation (Lys27)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
抗ジメチルヒストンH3(Lys27)抗体
特異性
ジメチルヒストンH3(Lys27)を認識します。
配列相同性に基づき、幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
配列ARme2KSAを含むKLH結合合成2X分岐型ペプチド、me2KはヒトヒストンH3の残基27のジメチルリジンに相当。
アプリケーション
追加の参照研究用途:
ドットブロッティング、免疫組織染色
ウサギポリクローナル抗ジメチルヒストンH3(Lys27)は、ジメチルヒストンH3(Lys27)(別名:H3K27me2、ヒストンH3(ジメチルK27))の検出において、Mplex、PIA、WB、ChIP-seq、DBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa細胞酸抽出物でイムノブロッティングにより日常的に評価されています。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
アフィニティー精製IgG、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
アフィニティー精製ペプチド
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から2年間安定です
アナリシスノート
コントロール
HeLa全細胞ライセート、U2OS細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-452:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reciprocal patterns of methylation of H3K36 and H3K27 on proximal vs. distal IgVH genes are modulated by IL-7 and Pax5.
Xu, CR; Schaffer, L; Head, SR; Feeney, AJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Elian Perruc et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 52(5), 927-936 (2007-09-26)
Embryogenesis in Arabidopsis results in mature, osmotolerant embryos within dry seeds. Late-embryogenesis programs involve the transcription factors ABI3 and ABI5, which are necessary for osmotolerance. ABI3 and ABI5 are degraded in seeds initiating germination, abolishing their protected state. However, during
Epigenetic regulation of dendritic cell-derived interleukin-12 facilitates immunosuppression after a severe innate immune response.
Wen, H; Dou, Y; Hogaboam, CM; Kunkel, SL
Blood null
Establishment of histone h3 methylation on the inactive X chromosome requires transient recruitment of Eed-Enx1 polycomb group complexes.
Silva, Jose, et al.
Developmental Cell, 4, 481-495 (2003)
Kohta Ikegami et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 12(1), 1-11 (2007-01-11)
In the mammalian genome, numerous CpG-rich loci define tissue-dependent and differentially methylated regions (T-DMRs). Euchromatin from different cell types differs in terms of its tissue-specific DNA methylation profile as defined by these T-DMRs. G9a is a euchromatin-localized histone methyltransferase (HMT)