安全性情報
07-095
Sigma-Aldrich
抗PP2Aメチルエステラーゼ/PME-1抗体
Upstate®, from rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPME1(51400)
特異性
タンパク質ホスファターゼメチルエステラーゼ-1
免疫原
ニッケルアガロース精製、His6タグ付き、細菌発現ヒトタンパク質ホスファターゼメチルエステラーゼ-1(PME-1)の2つのフラグメント(残基225~302と277~387)の混合物。 これら2つのフラグメントは、このタンパク質のカルボキシル末端部分を示します。
アプリケーション
この抗PP2Aメチルエステラーゼ/PME-1抗体は、PP2Aメチルエステラーゼ/PME-1の検出において、IP、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経伝達物質および受容体
神経変性疾患
品質
マウス3T3線維芽細胞のRIPAライセートにおいてイムノブロッティングにより日常的に評価されています。
ターゲットの説明
44 kDa
物理的形状
グリセロールを30%まで添加する前の0.15 M NaClと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)
フォーマット:精製
プロテインAクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで2年間
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプト-エタノール2.5 μL/ ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して 調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
07-095:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Single-pot enzymatic synthesis of Dicer-substrate siRNAs.
Guiley, KZ; Pratt, AJ; MacRae, IJ
Nucleic Acids Research null
Madhumathi Gnanaprakash et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 79(4), 1813-1829 (2021-01-19)
The serine/threonine protein phosphatase, PP2A, is thought to play a central role in the molecular pathogenesis of Alzheimer's disease (AD), and the activity and substrate specificity of PP2A is regulated, in part, through methylation and demethylation of its catalytic subunit.
Christina Ising et al.
Nature, 575(7784), 669-673 (2019-11-22)
Alzheimer's disease is characterized by the accumulation of amyloid-beta in plaques, aggregation of hyperphosphorylated tau in neurofibrillary tangles and neuroinflammation, together resulting in neurodegeneration and cognitive decline1. The NLRP3 inflammasome assembles inside of microglia on activation, leading to increased cleavage
Ha Yin Lee et al.
Science signaling, 11(512) (2018-01-11)
Cancer cells increase glucose metabolism to support aerobic glycolysis. However, only some cancer cells are acutely sensitive to glucose withdrawal, and the underlying mechanism of this selective sensitivity is unclear. We showed that glucose deprivation initiates a cell death pathway
Kesava Asam et al.
PloS one, 12(12), e0189413-e0189413 (2017-12-19)
Soluble forms of oligomeric beta-amyloid (Aβ) are thought to play a central role in Alzheimer's disease (AD). Transgenic manipulation of methylation of the serine/threonine protein phosphatase, PP2A, was recently shown to alter the sensitivity of mice to AD-related impairments resulting