04-1530
Anti-MDM2 Antibody, clone 3G9
clone 3G9, from mouse
別名:
Double minute 2 protein, Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein (mouse), Oncoprotein Mdm2, double minute 2, human homolog
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G9, monoclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
RNA代謝及び結合タンパク質
ユビキチン及びユビキチン代謝
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MDM2 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
MCF-7 cell lysate
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-1530-100UG:
04-1530-25UG:
04-1530:
試験成績書(COA)