安全性情報
A2382
Sigma-Aldrich
Azoalbumin
protease substrate
別名:
Sulfanilic acid-azoalbumin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥45,400
10 G
¥92,700
¥45,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥45,400
10 G
¥92,700
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
¥45,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
bovine
品質水準
フォーム
powder
濃度
60-90% (Lowry)
テクニック
tissue culture: suitable
溶解性
0.01 M HCl: soluble 25 mg/mL
保管温度
2-8°C
詳細
Azoalbumin is a substrate for assaying proteolytic enzymes, majorly trypsin, pepsin[1] and cysteine proteinase.[2] The assay method offers precision and is easy to perform.[1]
アプリケーション
Azoalbumin has been used:
  • as a substrate for enzymatic assay of hyphal extracts[3]
  • for screening general protease activity in spent growth medium extract[4]
  • for screening S. rolfsii proteases[5]
調製ノート
ウシアルブミン、Fraction V (製品番号A 4503)から調製しました
基質
タンパク質分解酵素の可溶性発色性基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2382-10G:
A2382-5G:
A2382-BULK:
A2382-250MG:
A2382-1G:
A2382-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Feces derived allergens of Tyrophagus putrescentiae reared on dried dog food and evidence of the strong nutritional interaction between the mite and Bacillus cereus producing protease bacillolysins and exo-chitinases
Erban T, et al.
Frontiers in Physiology, 7(3), 53-53 (2016)
A modified azoalbumin technique for the assay of proteolytic enzymes for use in blood group serology.
Phillips PK, et al.
Journal of Clinical Pathology, 37(3), 329-331 (1984)
Optimisation of cellobiose dehydrogenase production by the fungus Sclerotium (Athelia) rolfsii
Ludwig R and Haltrich D
Applied Microbiology and Biotechnology, 61(1), 32-39 (2003)
Inhibition of digestive trypsin-like proteases from larvae of several lepidopteran species by the diagnostic cysteine protease inhibitor E-64
Novillo C, et al.
Journal of Clinical Pathology, 27(3), 247-254 (1997)
B Cook et al.
Journal of reproduction and fertility, 51(1), 65-71 (1977-09-01)
No unusual steroid-binding proteins that might react with the oocyte or its investments could be detected in follicular fluid. Corticosteroid-binding globulin occurred in follicular fluid from pigs, sheep and cows, and sex hormone-binding globulin occurred in follicular fluid from sheep