06-1334
Anti-phospho-TAB1 (Thr431) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
TGF-beta activated kinase 1/MAP3K7 binding protein 1, TAK1-binding protein 1, transforming growth factor beta-activated kinase-binding protein 1, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 interacting protein 1, Mitogen-activated protein kinase kin
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, human, horse, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
equine (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr431)
遺伝子情報
human ... TAB1(10454)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAB1 on 10 µg of L6 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
L6 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1334:
試験成績書(COA)