安全性情報
05-143
Sigma-Aldrich
抗PLA2抗体、分泌型
Upstate®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
精子、椎間板、滑液中のhuman type II secretory PLA2
免疫原
精製ヒトPLA2、タイプII(分泌型)PLA2を認識します。
アプリケーション
この抗PLA2抗体、分泌型は、PLA2の検出に関して、ELISA、IH、WBでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
脂質シグナル伝達
品質
非還元条件下においてPLA2でルーチン評価済み。
ターゲットの説明
14/18 kDa
物理的形状
0.15M NaCl、0.05% sodium azide含有0.1M Tris-glycine(pH 7.4)
DEAEセルロースクロマトグラフィー
フォーマット:精製
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-143:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Detection of natural peptide antibiotics in human nasolacrimal ducts.
F P Paulsen, T Pufe, U Schaudig, J Held-Feindt, J Lehmann, J M Schroder, B N Tillmann
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
X D Qu et al.
Infection and immunity, 66(6), 2791-2797 (1998-05-29)
We examined human tears for molecules that killed gram-positive bacteria. The principal mediator of bactericidal activity against staphylococci proved to be a calcium-dependent enzyme, secretory phospholipase A2. Whereas the concentration of secretory phospholipase A2 in the normal tear film exceeded
Angiotensin II type 2 receptor stimulation of neuronal delayed-rectifier potassium current involves phospholipase A2 and arachidonic acid
Zhu, M., et al
The Journal of Neuroscience, 18, 679-686 (1998)
G Dorsam et al.
Clinical chemistry, 41(6 Pt 1), 862-866 (1995-06-01)
Previously we reported that uremic plasma contained eight times more phospholipase A2 (PLA2) activity than control plasma (Costello et al., Clin Chem 1990;36:198-200). That study, however, did not distinguish between various PLA2s that could contribute to the observed increase. Therefore
Yan Fu et al.
Journal of neuroscience research, 85(13), 2870-2881 (2007-06-07)
Coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) microscopy, which allows vibrational imaging of myelin sheath in its natural state, was applied to characterize lysophosphatidylcholine (lyso-PtdCho)-induced myelin degradation in tissues and in vivo. After the injection of lyso-PtdCho into ex vivo spinal tissues