パラメーター
50 μL sample volume (diluted 2-fold in standard diluent)
assay range
intra-assay cv: ≤5%
(n=15)
linearity: 80-117%
(Plasma)
linearity: 91-135%
(Serum)
recovery range: 53-100%
(Plasma)
recovery range: 80-109%
(Serum)
sensitivity: 1.74 pg/mL
standard curve range: 0.87-3,000 pg/mL
inter-assay cv: ≤14%
(n=15)
テクニック
single molecule counting: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Research Category: Cancer
Research Sub-Category: Immuno-Oncology
特異性
アプリケーション
特徴および利点
- Accurate and reproducible performance on the state-of-the-art SMCxPRO® ultrasensitive immunoassay system.
- Compatiblity with automated liquid handling
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Explore how to select the best immunoassay platform for your research by choosing between multiplex and singleplex biomarker detection assays, immunoassay instrument platforms, immunoassay software, and services.
マルチプレックスおよびシングルプレックスバイオマーカー検出アッセイ、イムノアッセイシステムプラットフォーム、イムノアッセイソフトウェア、およびサービスの中から、お客様の研究に最適なイムノアッセイプラットフォームの選択方法を紹介します。
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.
SMC®テクノロジーを用いた高感度イムノアッセイ技術の概要をご覧ください。そのバイオマーカー検出プラットフォーム、高感度アッセイの利点などをご確認ください。