Merck
Z280070
Sigma-Aldrich
J-KEM®デュアル温度コントローラー
model Gemini, temperature 0-800 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥383,500
¥383,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥383,500
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
¥383,500
Check Cart for Availability
AC/DC入力
120 V / 1800 watts, 15 A (model 270 and Gemini-2)
特徴
thermocouple type J
メーカー/製品名
model Gemini
温度測定範囲
0-800 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究グレードの温度コントローラーは、自動調整、ソリッドステート出力回路によるPIDプロセスコントローラー、および設定温度の温度オーバーシュートを実質的になくすJ-KEMの出力制御コンピューターを備えています。器具や容量を0.1°Cの分解能で調温します。
  • ヒーティングマントル、ホットプレート、オーブン、ヒーティングブロックなどを調整します。
  • 安全な100%ソリッドステートエレクトロニクス、二重ヒューズ付き、壊れない熱電対プローブ、自動化された過熱回路
  • 200シリーズモデルは立ち上がりから設定値までの温度制御をプログラム可能
  • PC制御およびエクセルまたはテキストファイルへのデータロギング用Windowsフリーソフトウェア。多段階温度勾配やストリップチャートのリアルタイム表示を行います。
  • USB 2.0とRS232の両方の通信ポートによるPC制御およびデータロギング
Gemini
  • 2個の独立した反応系にチャネルあたり1,200 Wの電力を供給
  • 2系統の温度表示
  • チャネル1に100時間のデジタルタイマーを搭載
  • 加熱および冷却をプログラム可能
  • 過熱回路による加熱停止とアラーム鳴動
  • 高さ3.5インチ x 幅7.75インチ x 奥行き9.25インチ
  • NIST追跡可能
  • PIDアルゴリズム
  • USBポートと、KEM-NETデータ・ロギングおよび制御ソフトウェア
構成:熱電対プローブ、延長コード、PTFEプローブアダプター、各2個。
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)