Merck
03-0195-00
Millipore
SMC® Human IL-2 High Sensitivity Immunoassay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for protein analysis
特徴
accuracy Minimum of 5 plasma samples spiked with average recovery of 83% with a range of 78-87%
accuracy Minimum of 5 serum samples spiked with average recovery of 91% with a range of 79-99%
感度測定範囲
0.09 pg/mL (Lower Limit of Quantification)
テクニック
single molecule counting: suitable
詳細
The assay variations of SMC Human IL-2 Immunoassay kit were studied<br />using five normal plasma samples run in triplicate by 3 different operators on 3 different days. Mean intra-assay variation was 5.5%. Mean inter-assay variation was 10%.
アプリケーション
This new streamline kit has the following features including:
  • Improved options for sample prep and incubation
  • Lyophilization of the standard provides the kit at one storage condition
  • Increased reagent volumes to accommodate automation
  • Validated to run on both TM=["SMCxPRO"] and Erenna
構成
Assay Buffer IL-2 Coated Beads Standard Diluent IL-2 Detection Antibody IL-2 Standard 10X Wash Buffer Buffer D Elution Buffer B
その他情報
Specificity to the following species samples were tested with the follow results:Mouse – not cross-reactiveRat – not cross-reactiveFeline – 25%Canine – 75%Non Human Primate – 50%
法的情報
SMC is a registered trademark of Singulex
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Th1/Th2細胞やTh17細胞などからの存在量の少ないサイトカインを正確に特性解析するために、SMC® テクノロジーと併せて高感度イムノアッセイを利用できます。
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.