メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.04 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <11%
intra-assay cv: <10%
((Intra-assay CV n=20; Inter-assay n=5))
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
関連疾患
Alzheimer′s disease
保管温度
2-8°C
詳細
SMC® ヒト脳由来神経栄養因子 (BDNF) 高感度イムノアッセイキットには、アッセイを行うために必要なすべての試薬が含まれています。このアッセイでは、標準的なプレートフォーマットで構成された標準的なイムノアッセイワークフローを利用します。
アッセイプロトコルは既存のサンドイッチELISA法に似ていますが、主に以下の2つの違いがあります:
1) 溶出バッファーがサンドイッチを中断させ、標識された検出抗体を定量のために分離します。
2)ErennaおよびSMCxPRO®イムノアッセイシステムが、1分子カウント(SMC®)技術を用いて分析物を検出します。
特異性
本アッセイにおいて ProBDNF の交差反応性と干渉性についてテストしました。
アッセイでは ProBDNF との交差反応性は 1.2% でした。ProBDNF を添加した血清および血漿は平均 4.4% の干渉を示します。
精度:
- 最低 5 個の EDTA 血漿サンプルを添加、平均回収率 96 パーセント、範囲 81 ~ 108 パーセント
- 最低 5 個の血清サンプルを添加、平均回収率 90 パーセント、範囲 71 ~ 98 パーセント
- 最低 5 個の脳脊髄液(CSF)サンプルを添加、平均回収率 98 パーセント、範囲 83 ~ 108 パーセント
アプリケーション
- ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー:
- アルツハイマー′病
- 神経化学
- ニューロトロフィン
- シグナル伝達ニューロサイエンス
SMC® ヒト脳由来神経栄養因子(BDNF)高感度イムノアッセイキットは、1 分子カウント(SMC®)技術の感度によりヒト EDTA 血漿、血清、脳脊髄液中の BDNF の定量において比類ない性能を発揮します。
特徴および利点
- サンプル調製とインキュベーションの選択肢が改善されている
- 標準品の凍結乾燥により、一つの保存条件でキットを提供
- プレート移動ステップを削除
- 自動化に対応するために試薬容量を増量している
- SMCxPRO® と Erenna の両方で検証済み
構成
- アッセイバッファー
- BDNFコートビーズ
- 標準希釈液
- BDNF検出抗体
- BDNF標準品
- 10X洗浄バッファー
- バッファーD
- 溶出バッファーB
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
神経科学研究において、強力なSMCxPRO®検出プラットフォームと1分子カウント(SMC®)高感度イムノアッセイキットを使用することにより、健常から疾患状態にいたるまで、主要な神経タンパク質アナライトを高精度に測定します。NF-L、GFAP、タウタンパク質、アミロイドβなどの神経科学バイオマーカーを解析してください。
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC®)アッセイなどの高感度イムノアッセイを用いて神経科学バイオマーカー研究を前進させる方法を紹介します。これらのアッセイは、研究者が血液ベースの低濃度バイオマーカーを検出するために必要なツールを提供し、神経科学研究におけるバイオマーカーの選択肢を広げます。
Explore high-sensitivity SMC® neurology immunoassays that precisely measure low levels of neurology protein analytes, such as NF-L or Tau proteins.