Merck
S-083
Supelco
AB-PINACA 4-Hydroxypentyl metabolite
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥37,800
¥37,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥37,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26N4O3
分子量:
346.42
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥37,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
A Certified Spiking Solution® of AB-PINACA 4-hydroxypentyl metabolite, also known as the Omega minus one-OH metabolite of AB-PINACA. The 4-Hydroxypentyl analog is a major urinary metabolite of AB-PINACA, a synthetic cannabinoid that anecdotal reports suggests, can cause severe adverse health effects such as stroke and seizure. AB-PINACA has been detected as a constituent in illicit herbal incense and e-cigarette liquid products.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-083-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)