Merck
S-079
Supelco
UR-144 5-Hydroxypentyl metabolite-D5 (indole-D5) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
UR-144 Metabolite Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24D5NO2
分子量:
332.49
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
An internal standard suitable for quantitation of UR-144 5-Hydroxypentyl metabolite levels using LC-MS/MS or GC/MS for synthetic cannabinoid testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. UR-144 5-Hydroxypentyl metabolite is a primary urinary metabolite of UR-144, a third generation synthetic cannabinoid that has seen wide popularity in illicit drug markets since late 2012. This biomarker is also referred to as the terminal omega hydroxyl metabolite of UR-144.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-079-CC:
S-079-CHK:
S-079-1ML:
試験成績書(COA)