製品種目
Certipur®
濃度
1000 mg/L W in water
テクニック
AAS: suitable
pH
6 (20 °C in H2O)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1.70244A.0100:
1702440000:
1702440500:
1.70244.0100DISC:
1702440100:
試験成績書(COA)