Merck
P-175
Supelco
Psilocybin-D4 solution
100 μg/mL (1:1 Acetonitrile:Water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Psilocybin-D4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13D4N2O4P
CAS番号:
分子量:
288.27
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品P-175は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (1:1 Acetonitrile:Water)
フォーマット
single component solution
保管温度
-65 to -96°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-175-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
LC-MS procedure, including sample extraction, for the determination of tryptamine hallucinogens, psilocin, and psilocybin in psilocybin mushrooms.