スキップする
56901
Geranyl monophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
別名:
(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol dihydrogen phosphate lithium salt, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl phosphate lithium salt, Geranyl phosphate lithium salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥128,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H19O4P · xLi+
CAS番号:
分子量:
234.23 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1911590
Assay:
≥95.0% (TLC)
¥128,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H19O3P/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-13-14(11)12/h5,7,14H,4,6,8H2,1-3H3,(H,11,12)/p-1
InChI key
KMVHUYNPESFWSO-UHFFFAOYSA-M
Application
Geranyl monophosphate (GP) may be used to study the kinetics and substrate specificity of modified/mutated isopentenyl phosphate kinases. Such studies may lead to engineered IPK mutants capable of facilitating the chemoenzymatic synthesis of longer chain isoprenoid diphosphates from monophosphate precursors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1953376532700306P
description
≥95.0% (TLC)
description
analytical standard
description
≥95.0% (TLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)