安全性情報
P1334
Supelco
Sigma Pseudo麻薬臭LSDフォーミュレーション
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
フォーム
powder
品質水準
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
アプリケーション
麻薬探知犬の訓練時に規制薬物の代わりに使用します。LSD臭を模倣しています。
法的情報
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1334-VAR:
P1334-100G:
P1334-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)