Merck
P-089
Supelco
Pentedrone Norephedrine Metabolite hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO · HCl
CAS番号:
分子量:
215.72
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(C(O)C1=CC=CC=C1)CCC.Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-2-6-10(12)11(13)9-7-4-3-5-8-9;/h3-5,7-8,10-11,13H,2,6,12H2,1H3;1H
InChI Key
IIOOMPVSYKQIRA-UHFFFAOYSA-N
詳細
This certified solution standard is suitable for use in synthetic cathinone testing methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. This synthetic cathinone biomarker is a primary urinary metabolite of Pentedrone. Pentedrone is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends and party pills.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)