N-121
Norquetiapine-D8 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Norquetiapine Deuterium-8 HCl
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C(C1([2H])[2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C2=NC(C=CC=C3)=C3SC4=C2C=CC=C4.[Cl]
InChI
1S/C17H17N3S.Cl/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;/h1-8,18H,9-12H2;/i9D2,10D2,11D2,12D2;
InChI Key
PSKZYJZPLVPCMQ-QPUNNWGTSA-N
関連するカテゴリー
詳細
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-121-1ML:4548173371214
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ