Merck
880173P
Avanti
DMG-pSar25 Maleimide
new
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-succinyl-N-polysarcosine-25-N-Maleimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C113H191N27O32
分子量:
2439.89
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1X10 mg (880173P-10MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CNC(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
アプリケーション
Targeted drug delivery
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880173P-10MG:
試験成績書(COA)