Merck
N-070
Supelco
Norquetiapine hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Norquetiapine hydrochloride solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥34,600
¥34,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥34,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17N3S · HCl
CAS番号:
分子量:
331.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]Cl.C12=CC=CC=C1N=C(N3CCNCC3)C4=C(C=CC=C4)S2
InChI
1S/C17H17N3S.ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;/h1-8,18H,9-12H2;1H
InChI Key
MJPARFLICDXWJT-UHFFFAOYSA-N
詳細
Norquetiapine is a primary active metabolite of quetiapine, marketed as the atypical antipsychotic Seroquel® for the treatment of depression, bipolar disorder, and schizophrenia. It maintains most of the pharmacological effects of quetiapine with potencies similar to the parent drug.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Seroquel is a registered trademark of Astrazeneca UK
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-070-CC:
N-070-1ML:4548174014301
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)