特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])([H])C([H])([H])C1=CC(OCO2)=C2C=C1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-13-9(2)6-10-4-5-11-12(7-10)15-8-14-11/h4-5,7,9,13H,3,6,8H2,1-2H3/i1D3,3D2
InChI Key
PVXVWWANJIWJOO-WNWXXORZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Pharmacokinetic profiling: Research involving the excretion of MBDB, a related compound to MDEA, in urine, saliva, and sweat after oral administration utilized deuterated analogs like (±)-MDEA-D₅ for accurate measurement in bioanalytical studies. This study highlights the utility of stable isotope-labeled compounds in pharmacokinetic and drug metabolism research (Kintz, 1997).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
M-068-CC:
M-068-1ML:
試験成績書(COA)