Merck
M-029
Supelco
(±)-MDMA-D5 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11D5H10NO2
CAS番号:
分子量:
198.27
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品M-029は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C(c1ccc2OCOc2c1)C([2H])(C)NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H15NO2/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3/i2D3,5D,8D
InChI Key
SHXWCVYOXRDMCX-RMOCDOLISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MDMA is an illicit drug known by a variety of street names, including "Ecstasy," "E," "X," and "XTC". An analog of the phenethylamine and amphetamine classes, MDMA is abused for its euphoric and psychedelic effects. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of MDMA levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-029-CC:
M-029-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)