Merck
M-047
Supelco
Mescaline hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO3·HCl
CAS番号:
分子量:
247.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品M-047は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1.Cl
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-13-9-6-8(4-5-12)7-10(14-2)11(9)15-3;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
FVZVSNDNKMOYKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A certified solution standard applicable for use in a variety of LC/MS or GC/MS applications from urine drug testing to forensic analysis and clinical toxicology. Mescaline is an illicit psychedelic drug also known as Peyote. This alkaloid occurs naturally in the peyote cactus.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-047-1ML:
M-047-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)