Merck
L-027
Supelco
ラコサミド-13C, D3 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥28,030
¥28,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥28,030
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC12D3H15N2O3
分子量:
254.30
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥28,030
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])OC[C@@H](NC(C)=O)C(=O)NCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1/i2+1D3
InChI Key
VPPJLAIAVCUEMN-RUXIMPAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラコサミドは、部分発症痙攣発作および糖尿病性神経障害性疼痛の治療のために2008年後半にFDAが承認した新しい抗てんかん薬です。本剤はVimpat®の商品名で販売されています。この内部標準は、臨床毒性学、法医学分析、または尿中薬物検査のためのLC/MSまたはGC/MSによるラコサミド試験法に適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vimpat is a registered trademark of Harris FRC Corporation
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L-027-CC:
L-027-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)