Merck
H-006
Supelco
Hydromorphone-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16NO3D3
CAS番号:
分子量:
288.36
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品H-006は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@@]23[C@H]4CCC(=O)[C@@H]2Oc5c(O)ccc(C[C@@H]14)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3/t10-,11+,16-,17-/m0/s1/i1D3
InChI Key
WVLOADHCBXTIJK-HOSVTXOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydromorphone, marketed under brand names including Palladone and Dilaudid®, is a very potent opiate used as an analgesic for treating pain or as a cough suppressant for painful coughing resulting from continued bronchial irritation. This Certified Spiking Solution® is suitable for isotope dilution methods or quantitation of hydromorphone levels by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, pain prescription monitoring, urine drug testing, or pharmaceutical research applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Dilaudid is a registered trademark of Purdue Pharma L.P.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-006-1ML:
H-006-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)