Merck
F-026
Supelco
4-Fluorotropacocaine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18FNO2 · HCl
分子量:
299.77
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1[C@@]2([H])CC[C@]1([H])C[C@@H](OC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)C2.Cl
InChI
1S/C15H18FNO2.ClH/c1-17-12-6-7-13(17)9-14(8-12)19-15(18)10-2-4-11(16)5-3-10;/h2-5,12-14H,6-9H2,1H3;1H/t12-,13+,14?;
InChI Key
HDJWOWRZPURJNT-LIWIJTDLSA-N
詳細
A cocaine analog first identified as a designer drug by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) in 2008. Also called pFBT, 4-Fluorotropacocaine is often sold as an ingredient in “bath salt” products, usually mixed with other stimulant drugs such as caffeine, desoxypipradrol or synthetic cathinone derivatives. This certified solution standard is suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F-026-CHK:
F-026-CC:
F-026-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)